Print…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 0 EUR
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094995
Número CAS: 503309-11-3