4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G
PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA
190
EUR
APOSPC300664-1G
APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula:
C₁₂H₁₆F₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09042650 Número CAS: 863675-89-2 |