Print…
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 116 EUR
APOSPC300644-1G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311991
Número CAS: 383907-17-3