Print…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 186 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035943
Número CAS: 545394-83-0