Print…
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 405 EUR
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08688475
Número CAS: 106877-21-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III