Print…
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 186 EUR
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₁FO₂
Peso Molecular: 218.227 g/mol
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11190422
Número CAS: 167091-96-5