4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300597-1G
PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA
125
EUR
APOSPC300597-1G
APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fórmula:
C₁₃H₈F₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08448326 Número CAS: 869109-12-6 |