Print…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 0 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Fórmula: C₈H₈ClF₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568236
Número CAS: 1053656-91-9