Print…
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 151 EUR
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
Ponto de Fusão: 232…234 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22682817
Número CAS: 1018828-72-2