Print…
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 58 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fórmula: C₈H₈ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11122453
Número CAS: 1042499-48-8