Print…
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 106 EUR
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06375956
Número CAS: 89810-01-5