Print…

4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

PC300540-1G PC300540-250MG
APOSPC300540-1GEA 183 EUR
APOSPC300540-1G APOSPC300540-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840267
Número CAS: 105626-87-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR