Print…
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300526-1G PC300526-5G PC300526-10G
APOSPC300526-1GEA 172 EUR
APOSPC300526-1G APOSPC300526-5G APOSPC300526-10G
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569312
Número CAS: 874765-55-6