Print…
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300520-1G PC300520-5G PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA 46.4 EUR
APOSPC300520-1G APOSPC300520-5G APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₆F₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865138
Número CAS: 144061-16-5