Print…
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Amino-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 58 EUR
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01731750
Número CAS: 454-81-9