Print…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 102 EUR
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₃Br₂F₃O
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09261146
Número CAS: 35852-57-4