Print…
Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3005-1G PC3005-5G PC3005-1KG PC3005-250G PC3005-500G PC3005-750G
APOSPC3005-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3005-1G APOSPC3005-5G APOSPC3005-1KG APOSPC3005-250G APOSPC3005-500G APOSPC3005-750G
Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Perfluoro-15-crown-5-ether
Potential 19F NMR imaging agent, particularly effective in brain and spinal diagnostics, USP 4,838,274. Single nmr signal; liquid at room temperature.
Fórmula: C₁₀F₂₀O₅
Ponto de ebulição: 146 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320747
Número CAS: 97571-69-2