Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Boc-D-Phe(3,4-F)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH
PC3004-25G PC3004-5G
APOSPC3004-25GEA 583 EUR
APOSPC3004-25G APOSPC3004-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672519
Número CAS: 205445-51-8