Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC300007-50MG PC300007-250MG PC300007-500MG
APOSPC300007-50MGEA 123 EUR
APOSPC300007-50MG APOSPC300007-250MG APOSPC300007-500MG
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzeneacetyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17018703
Número CAS: 929612-79-3
UN: 3261
ADR: 8,III