Print…
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 163 EUR
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂FNO₃
Peso Molecular: 237.23 g/mol
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07359954
Número CAS: 63674-46-4