Print…
3-Chloro-4-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 181 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Peso Molecular: 131.54 g/mol
Ponto de Fusão: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973418
Número CAS: 883107-69-5