Print…
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2988-1G PC2988-5G PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA 0 EUR
APOSPC2988-1G APOSPC2988-5G APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094949
Número CAS: 28489-47-6