Print…
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇FN₂
Peso Molecular: 126.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095221
Número CAS: 374633-34-8