Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 81.2 EUR
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660353
Número CAS: 827-20-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III