Print…
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 0 EUR
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
4-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115880
Número CAS: 321-21-1