Print…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159251
Número CAS: 830-43-3