Print…
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-m-toluenesulphonamide
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 114 EUR
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042421
Número CAS: 672-58-2