Print…
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-o-toluenesulphonamide
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₆F₃NO₂S
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042420
Número CAS: 1869-24-5