Print…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 134 EUR
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258966
Número CAS: 947534-62-5