Print…
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 59.6 EUR
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
3-Bromo-5-chloro-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂BrClFN
Ponto de Fusão: 55,6…55.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972409
Número CAS: 884494-87-5