Print…
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2968-1G PC2968-5G PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA 97.3 EUR
APOSPC2968-1G APOSPC2968-5G APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodohexadecafluorooctane 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctane
Fórmula: C₈F₁₆I₂
Ponto de ebulição: 112 °C/25mmHg
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236093
Número CAS: 335-70-6