Print…
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 725 EUR
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexane 98%
1,6-Diiodoperfluorohexane
Fórmula: C₆F₁₂I₂
Ponto de ebulição: 114…116 °C/100mmHg
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042264
Número CAS: 375-80-4
EINECS: 206-794-7