Print…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2962-1G PC2962-5G
APOSPC2962-1GEA 0 EUR
APOSPC2962-1G APOSPC2962-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973779
Número CAS: 349-57-5