Print…
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115632
Número CAS: 446-38-8