Print…
2-Bromo-6-fluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2958-100G PC2958-25G PC2958-5G
APOSPC2958-100GEA 0 EUR
APOSPC2958-100G APOSPC2958-25G APOSPC2958-5G
2-Bromo-6-fluoroanisole
2-Bromo-6-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974125
Número CAS: 845829-94-9