Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 102 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₆O₂S
Peso Molecular: 312.62 g/mol
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094042
Número CAS: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8 II