Print…
3,4-Difluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2942-100G PC2942-25G PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA 335 EUR
APOSPC2942-100G APOSPC2942-25G APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotoluene 99%
3,4-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Peso Molecular: 128.12 g/mol
Ponto de ebulição: 110…113 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075087
Número CAS: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3 III