Print…
2,6-Difluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 56.8 EUR
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluorotoluene
2,6-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Ponto de ebulição: 111…112 °C
Densidade: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043898
Número CAS: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II