Print…
2,5-Difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000347
Número CAS: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II