Print…
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 502 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fórmula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741392
Número CAS: 189359-65-7