Print…
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 99.2 EUR
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01311906
Número CAS: 401930-07-2