Print…
2,4-Difluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G
APOSPC2930-100GEA 122 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G
2,4-Difluorotoluene 98%
2,4-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Ponto de ebulição: 113…117 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000332
Número CAS: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II