Print…
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2925-1G PC2925-5G
APOSPC2925-1GEA 0 EUR
APOSPC2925-1G APOSPC2925-5G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Fórmula: C₅H₉FO₂
Ponto de ebulição: 108…109 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265444
Número CAS: 338-76-1
UN: 3272
ADR: 3,III