Print…
2-Fluoro-4-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-100GEA 394 EUR
APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-iodopyridine
2-Fluoro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃FIN
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092926
Número CAS: 22282-70-8