Print…
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 149 EUR
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BClF₃K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115770
Número CAS: 661465-44-7