Print…
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₅FO₃
Ponto de Fusão: 174…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972875
Número CAS: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III