Print…
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Peso Molecular: 220 g/mol
Ponto de ebulição: 70…75 °C/0.4mmHg
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792441
Número CAS: 700-36-7