Print…
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-25GEA 51.1 EUR
APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Ponto de Fusão: 211…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00807404
Número CAS: 149507-26-6