Print…
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 0 EUR
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
2,2-Difluorosuccinic acid
Fórmula: C₄H₄F₂O₄
Ponto de Fusão: 144…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040970
Número CAS: 665-31-6
UN: 3261
ADR: 8,III