Print…
4'-Fluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC2887-100G PC2887-1KG PC2887-250G PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA 29 EUR
APOSPC2887-100G APOSPC2887-1KG APOSPC2887-250G APOSPC2887-500G
4'-Fluoroacetophenone 95%
4'-Fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO
Peso Molecular: 138.14 g/mol
Ponto de ebulição: 194…196 °C
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000354
Número CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9